Tisk…
3-Amino-4-butoxybenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40322-1G OR40322-250MG OR40322-500MG
APOSOR40322-1GEA 8700 CZK
APOSOR40322-1G APOSOR40322-250MG APOSOR40322-500MG
3-Amino-4-butoxybenzoic acid
3-Amino-4-butoxybenzoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₅NO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12168705
CAS číslo: 855202-63-0