Tisk…
3-Amino-4-isobutoxybenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Amino-4-(2-methylpropoxy)benzoic acid, 5-Carboxy-2-isobutoxyaniline
OR40321-250MG OR40321-500MG
APOSOR40321-250MGEA 3740 CZK
APOSOR40321-250MG APOSOR40321-500MG
3-Amino-4-isobutoxybenzoic acid
3-Amino-4-isobutoxybenzoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₅NO₃
MW: 209,242 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12168706
CAS číslo: 1096806-43-7