Tisk…
Methyl 5-methylisoxazole-4-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR40304-1G OR40304-100MG OR40304-250MG OR40304-500MG OR40304-2.5G
APOSOR40304-1GEA 8570 CZK
APOSOR40304-1G APOSOR40304-100MG APOSOR40304-250MG APOSOR40304-500MG APOSOR40304-2.5G
Methyl 5-methylisoxazole-4-carboxylate
Methyl 5-methylisoxazole-4-carboxylate
Vzorec: C₆H₇NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09756501
CAS číslo: 100047-54-9