Tisk…
2-Hydroxypyridine-4-boronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Boronopyridin-2-ol, (2-Hydroxypyridin-4-yl)boronic acid
OR40293-1G OR40293-250MG
APOSOR40293-1GEA 9890 CZK
APOSOR40293-1G APOSOR40293-250MG
2-Hydroxypyridine-4-boronic acid 98%
2-Hydroxypyridine-4-boronic acid
Vzorec: C₅H₆BNO₃
MW: 138,917 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD11223187
CAS číslo: 902148-83-8