Tisk…
5-Bromo-3-chloroisoquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40227-1G OR40227-250MG
APOSOR40227-1GEA 6120 CZK
APOSOR40227-1G APOSOR40227-250MG
5-Bromo-3-chloroisoquinoline
5-Bromo-3-chloroisoquinoline
Vzorec: C₉H₅BrClN
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11044700
CAS číslo: 1029720-67-9