Tisk…
8-Bromo-3-chloroisoquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40226-250MG OR40226-1G
APOSOR40226-250MGEA 4140 CZK
APOSOR40226-250MG APOSOR40226-1G
8-Bromo-3-chloroisoquinoline
8-Bromo-3-chloroisoquinoline
Vzorec: C₉H₅BrClN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11044698
CAS číslo: 1029720-63-5