Tisk…
6-Amino-2,3-dimethylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40193-1G OR40193-250MG
APOSOR40193-1GEA 1120 CZK
APOSOR40193-1G APOSOR40193-250MG
6-Amino-2,3-dimethylpyridine
6-Amino-2,3-dimethylpyridine
Vzorec: C₇H₁₀N₂
Bod tání: 41…43 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06200777
CAS číslo: 57963-08-3