Tisk…
1,5-Dimethyl-1H-indazole-6-boronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40167-1G OR40167-250MG
APOSOR40167-1GEA 3870 CZK
APOSOR40167-1G APOSOR40167-250MG
1,5-Dimethyl-1H-indazole-6-boronic acid
1,5-Dimethyl-1H-indazole-6-boronic acid
Vzorec: C₉H₁₁BN₂O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12028659
CAS číslo: 1310383-98-2