1,3-Dimethyl-1H-indazole-6-boronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR40165-250MG
OR40165-100MG
APOSOR40165-250MGEA
1660
CZK
APOSOR40165-250MG
APOSOR40165-100MG
1,3-Dimethyl-1H-indazole-6-boronic acid
1,3-Dimethyl-1H-indazole-6-boronic acid
Vzorec:
C₉H₁₁BN₂O₂ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD12028657 CAS číslo: 1310405-37-8 |