1,7-Dimethyl-1H-indazole-5-boronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Borono-1,7-dimethyl-1H-indazole
OR40164-250MG
OR40164-100MG
APOSOR40164-250MGEA
12200
CZK
APOSOR40164-250MG
APOSOR40164-100MG
1,7-Dimethyl-1H-indazole-5-boronic acid 95%
1,7-Dimethyl-1H-indazole-5-boronic acid
Vzorec:
C₉H₁₁BN₂O₂ MW: 190,007 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD11226596 CAS číslo: 1310383-75-5 |