1,5-Dimethyl-1H-indazole-4-boronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(1,5-Dimethyl-1H-indazol-4-yl)boronic acid, 4-Borono-1,5-dimethyl-1H-indazole
OR40158-1G
OR40158-250MG
APOSOR40158-1GEA
10910
CZK
APOSOR40158-1G
APOSOR40158-250MG
1,5-Dimethyl-1H-indazole-4-boronic acid 95%
1,5-Dimethyl-1H-indazole-4-boronic acid
Vzorec:
C₉H₁₁BN₂O₂ MW: 190,007 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD12028651 CAS číslo: 1262512-81-1 |