Tisk…
5-Methyl-1H-indazole-6-boronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (5-Methyl-1H-indazol-6-yl)boronic acid
OR40156-1G OR40156-250MG
APOSOR40156-1GEA 2240 CZK
APOSOR40156-1G APOSOR40156-250MG
5-Methyl-1H-indazole-6-boronic acid
5-Methyl-1H-indazole-6-boronic acid
Vzorec: C₈H₉BN₂O₂
MW: 175.98 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12028648
CAS číslo: 1310383-42-6