Tisk…
6-Bromo-2,5-dimethyl-2H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40144-1G OR40144-250MG
APOSOR40144-1GEA 7440 CZK
APOSOR40144-1G APOSOR40144-250MG
6-Bromo-2,5-dimethyl-2H-indazole
6-Bromo-2,5-dimethyl-2H-indazole
Vzorec: C₉H₉BrN₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12028639
CAS číslo: 1159511-92-8