Tisk…
5-Bromo-2,6-dimethyl-2H-indazole 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40140-250MG OR40140-100MG
APOSOR40140-250MGEA 2150 CZK
APOSOR40140-250MG APOSOR40140-100MG
5-Bromo-2,6-dimethyl-2H-indazole 95+%
5-Bromo-2,6-dimethyl-2H-indazole
Vzorec: C₉H₉BrN₂
MW: 225.085 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12028636
CAS číslo: 1159511-90-6