Tisk…
5-Bromo-2,3-dimethyl-2H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40138-100MG OR40138-250MG
APOSOR40138-100MGEA 2570 CZK
APOSOR40138-100MG APOSOR40138-250MG
5-Bromo-2,3-dimethyl-2H-indazole
5-Bromo-2,3-dimethyl-2H-indazole
Vzorec: C₉H₉BrN₂
MW: 225,085 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12028634
CAS číslo: 878064-16-5