6-Bromo-1,5-dimethyl-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR40132-1G
OR40132-250MG
APOSOR40132-1GEA
3310
CZK
APOSOR40132-1G
APOSOR40132-250MG
6-Bromo-1,5-dimethyl-1H-indazole
6-Bromo-1,5-dimethyl-1H-indazole
Vzorec:
C₉H₉BrN₂ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD12028628 CAS číslo: 1159511-83-7 |