Tisk…
5-Bromo-1,6-dimethyl-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40129-250MG OR40129-1G
APOSOR40129-250MGEA 2480 CZK
APOSOR40129-250MG APOSOR40129-1G
5-Bromo-1,6-dimethyl-1H-indazole
5-Bromo-1,6-dimethyl-1H-indazole
Vzorec: C₉H₉BrN₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12028625
CAS číslo: 1159511-81-5