Tisk…
4-Bromo-7-methyl-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40120-250MG OR40120-500MG
APOSOR40120-250MGEA 3940 CZK
APOSOR40120-250MG APOSOR40120-500MG
4-Bromo-7-methyl-1H-indazole
4-Bromo-7-methyl-1H-indazole
Vzorec: C₈H₇BrN₂
MW: 211,059 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12028617
CAS číslo: 1159511-74-6