Tisk…
4-Acetyl-2-methylbenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4'-Cyano-3'-methylacetophenone, 2-Cyano-5-acetyltoluene
OR40110-1G OR40110-5G
APOSOR40110-1GEA 14880 CZK
APOSOR40110-1G APOSOR40110-5G
4-Acetyl-2-methylbenzonitrile
4-Acetyl-2-methylbenzonitrile
Vzorec: C₁₀H₉NO
MW: 159.185 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11845792
CAS číslo: 1138444-80-0