Tisk…
3-Iodo-5-nitrobenzyl bromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR401063-1G OR401063-250MG OR401063-5G
APOSOR401063-1GEA 992 CZK
APOSOR401063-1G APOSOR401063-250MG APOSOR401063-5G
3-Iodo-5-nitrobenzyl bromide 95%
3-Iodo-5-nitrobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₅BrINO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18398007
CAS číslo: 1261644-60-3
UN: 3261
ADR: 8,III