Tisk…
3-Iodo-5-nitrobenzyl alcohol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3-Iodo-5-nitrophenyl)methanol
OR401062-1G OR401062-250MG OR401062-5G
APOSOR401062-1GEA 953 CZK
APOSOR401062-1G APOSOR401062-250MG APOSOR401062-5G
3-Iodo-5-nitrobenzyl alcohol 95%
3-Iodo-5-nitrobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆INO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18397990
CAS číslo: 219589-42-1