Tisk…
3-Iodo-5-nitrobenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR401061-1G OR401061-250MG OR401061-5G
APOSOR401061-1GEA 2480 CZK
APOSOR401061-1G APOSOR401061-250MG APOSOR401061-5G
3-Iodo-5-nitrobenzaldehyde 95%
3-Iodo-5-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄INO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18397941
CAS číslo: 1261752-40-2