Tisk…
4-Hydroxy-3-(methoxycarbonyl)benzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Methyl 4-hydroxyisophthalate, Methyl 5-carboxy-2-hydroxybenzoate
OR40106-1G OR40106-250MG
APOSOR40106-1GEA 16140 CZK
APOSOR40106-1G APOSOR40106-250MG
4-Hydroxy-3-(methoxycarbonyl)benzoic acid 95%
4-Hydroxy-3-(methoxycarbonyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₈O₅
MW: 196,157 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11869747
CAS číslo: 41684-11-1