3-Iodo-5-nitrobenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR401059-1G
OR401059-250MG
OR401059-5G
APOSOR401059-1GEA
14880
CZK
APOSOR401059-1G
APOSOR401059-250MG
APOSOR401059-5G
3-Iodo-5-nitrobenzonitrile 95%
3-Iodo-5-nitrobenzonitrile
Vzorec:
C₇H₃IN₂O₂ MW: 274.015 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00464943 CAS číslo: 49674-30-8 |