2-Iodo-3-nitrobenzyl bromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR401054-1G
OR401054-250MG
OR401054-5G
APOSOR401054-1GEA
1660
CZK
APOSOR401054-1G
APOSOR401054-250MG
APOSOR401054-5G
2-Iodo-3-nitrobenzyl bromide 95%
2-Iodo-3-nitrobenzyl bromide
Vzorec:
C₇H₅BrINO₂ MW: 341,929 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18398002 CAS číslo: 1261777-67-6 UN: 3261 ADR: 8,III |