Tisk…
2-Iodo-3-nitrobenzyl alcohol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR401053-1G OR401053-250MG OR401053-5G
APOSOR401053-1GEA 14880 CZK
APOSOR401053-1G APOSOR401053-250MG APOSOR401053-5G
2-Iodo-3-nitrobenzyl alcohol 95%
2-Iodo-3-nitrobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆INO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18397984
CAS číslo: 158616-08-1