Tisk…
2-Iodo-3-nitrobenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR401052-1G OR401052-250MG OR401052-5G
APOSOR401052-1GEA 11010 CZK
APOSOR401052-1G APOSOR401052-250MG APOSOR401052-5G
2-Iodo-3-nitrobenzaldehyde 95%
2-Iodo-3-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄INO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18397935
CAS číslo: 1261481-66-6