2-Iodo-3-nitrobenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR401051-1G
OR401051-250MG
OR401051-5G
APOSOR401051-1GEA
1660
CZK
APOSOR401051-1G
APOSOR401051-250MG
APOSOR401051-5G
2-Iodo-3-nitrobenzonitrile 95%
2-Iodo-3-nitrobenzonitrile
Vzorec:
C₇H₃IN₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18397968 CAS číslo: 1261481-69-9 |