Tisk…
4-Iodo-2-methoxybenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR401048-1G OR401048-250MG
APOSOR401048-1GEA 1660 CZK
APOSOR401048-1G APOSOR401048-250MG
4-Iodo-2-methoxybenzyl alcohol
4-Iodo-2-methoxybenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₉IO₂
MW: 264.06 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11044836
CAS číslo: 210037-23-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III