Tisk…
4-Iodo-2-methoxybenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR401047-1G OR401047-250MG OR401047-5G
APOSOR401047-1GEA 8200 CZK
APOSOR401047-1G APOSOR401047-250MG APOSOR401047-5G
4-Iodo-2-methoxybenzaldehyde
4-Iodo-2-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₈H₇IO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20924440
CAS číslo: 139102-37-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III