Tisk…
3,4-Dimethoxyphenylacetylene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40104-5G OR40104-1G
APOSOR40104-5GEA 0 CZK
APOSOR40104-5G APOSOR40104-1G
3,4-Dimethoxyphenylacetylene 98%
3,4-Dimethoxyphenylacetylene
Vzorec: C₁₀H₁₀O₂
Bod varu: 130 °C (15 mm Hg)
Bod tání: 71…76 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03839986
CAS číslo: 4302-52-7