Tisk…
3-Chloro-5-nitrobenzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR401031-1G OR401031-250MG
APOSOR401031-1GEA 26420 CZK
APOSOR401031-1G APOSOR401031-250MG
3-Chloro-5-nitrobenzyl bromide
3-Chloro-5-nitrobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₅BrClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11505896
CAS číslo: 865624-17-5
UN: 3261
ADR: 8,III