Tisk…
3-Chloro-5-nitrobenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3-Chloro-5-nitrophenyl)methanol
OR401025-250MG OR401025-1G OR401025-5G
APOSOR401025-250MGEA 2030 CZK
APOSOR401025-250MG APOSOR401025-1G APOSOR401025-5G
3-Chloro-5-nitrobenzyl alcohol
3-Chloro-5-nitrobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆ClNO₃
MW: 187,58 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08236779
CAS číslo: 79944-62-0