3-Chloro-2-nitrobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR401017-1G
APOSOR401017-1GEA
4070
CZK
APOSOR401017-1G
3-Chloro-2-nitrobenzaldehyde
3-Chloro-2-nitrobenzaldehyde
Vzorec:
C₇H₄ClNO₃ MW: 185,565 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06797953 CAS číslo: 22233-52-9 |