Tisk…
Methyl 3-chloro-2-nitrobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR401016-1G OR401016-5G
APOSOR401016-1GEA 1660 CZK
APOSOR401016-1G APOSOR401016-5G
Methyl 3-chloro-2-nitrobenzoate
Methyl 3-chloro-2-nitrobenzoate
Vzorec: C₈H₆ClNO₄
MW: 215,591 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038813
CAS číslo: 42087-81-0