Tisk…
3-Chloro-2-nitrobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR401015-5G
APOSOR401015-5GEA 3770 CZK
APOSOR401015-5G
3-Chloro-2-nitrobenzonitrile
3-Chloro-2-nitrobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃ClN₂O₂
MW: 182,564 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15529744
CAS číslo: 34662-28-7