Tisk…
2-Chloro-6-iodobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR400988-1G OR400988-5G
APOSOR400988-1GEA 0 CZK
APOSOR400988-1G APOSOR400988-5G
2-Chloro-6-iodobenzonitrile
2-Chloro-6-iodobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃ClIN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01763605
CAS číslo: 89642-53-5