Tisk…
3-Chloro-4-iodobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400985-100MG OR400985-1G OR400985-250MG
APOSOR400985-100MGEA 622 CZK
APOSOR400985-100MG APOSOR400985-1G APOSOR400985-250MG
3-Chloro-4-iodobenzonitrile
3-Chloro-4-iodobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃ClIN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18393347
CAS číslo: 1261686-46-7