3-Chloro-4-iodobenzyl bromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR400981-1G
OR400981-250MG
OR400981-5G
APOSOR400981-1GEA
1660
CZK
APOSOR400981-1G
APOSOR400981-250MG
APOSOR400981-5G
3-Chloro-4-iodobenzyl bromide 95%
3-Chloro-4-iodobenzyl bromide
Vzorec:
C₇H₅BrClI Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18393368 CAS číslo: 166386-59-0 UN: 3261 ADR: 8,III |