3-Chloro-4-iodobenzyl alcohol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR400978-1G
OR400978-250MG
APOSOR400978-1GEA
3970
CZK
APOSOR400978-1G
APOSOR400978-250MG
3-Chloro-4-iodobenzyl alcohol 95%
3-Chloro-4-iodobenzyl alcohol
Vzorec:
C₇H₆ClIO MW: 268.479 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18393355 CAS číslo: 166386-60-3 |