Tisk…
Methyl 2-chloro-5-methoxybenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400977-1G OR400977-5G
APOSOR400977-1GEA 1700 CZK
APOSOR400977-1G APOSOR400977-5G
Methyl 2-chloro-5-methoxybenzoate 98%
Methyl 2-chloro-5-methoxybenzoate
Vzorec: C₉H₉ClO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12913365
CAS číslo: 54810-63-8