4-Chloro-3-iodobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR400973-250MG
OR400973-1G
APOSOR400973-250MGEA
2030
CZK
APOSOR400973-250MG
APOSOR400973-1G
4-Chloro-3-iodobenzaldehyde
4-Chloro-3-iodobenzaldehyde
Vzorec:
C₇H₄ClIO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09836681 CAS číslo: 276866-90-1 |