Methyl 4-bromo-2-iodobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR400952-1G
OR400952-5G
OR400952-250MG
APOSOR400952-1GEA
5230
CZK
APOSOR400952-1G
APOSOR400952-5G
APOSOR400952-250MG
Methyl 4-bromo-2-iodobenzoate
Methyl 4-bromo-2-iodobenzoate
Vzorec:
C₈H₆BrIO₂ Bod tání: 50 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16877107 CAS číslo: 1093418-75-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |