Tisk…
Methyl 2-bromo-5-iodobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR400951-1G OR400951-5G
APOSOR400951-1GEA 0 CZK
APOSOR400951-1G APOSOR400951-5G
Methyl 2-bromo-5-iodobenzoate
Methyl 2-bromo-5-iodobenzoate
Vzorec: C₈H₆BrIO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01851253
CAS číslo: 717880-58-5