Tisk…
2-Bromo-4-iodobenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2-Bromo-4-iodophenyl)methanol
OR400950-1G
APOSOR400950-1GEA 1490 CZK
APOSOR400950-1G
2-Bromo-4-iodobenzyl alcohol
2-Bromo-4-iodobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆BrIO
MW: 312,93 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11520411
CAS číslo: 1261648-93-4