Tisk…
Methyl 2-bromo-4-iodobenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400949-1G OR400949-5G OR400949-25G
APOSOR400949-1GEA 622 CZK
APOSOR400949-1G APOSOR400949-5G APOSOR400949-25G
Methyl 2-bromo-4-iodobenzoate 95%
Methyl 2-bromo-4-iodobenzoate
Vzorec: C₈H₆BrIO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11870175
CAS číslo: 1261588-35-5