Tisk…
4-Bromo-2-chloro-6-iodoanisole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-1-chloro-3-iodo-2-methoxybenzene
OR400944-1G OR400944-250MG OR400944-5G
APOSOR400944-1GEA 14880 CZK
APOSOR400944-1G APOSOR400944-250MG APOSOR400944-5G
4-Bromo-2-chloro-6-iodoanisole 95%
4-Bromo-2-chloro-6-iodoanisole
Vzorec: C₇H₅BrClIO
MW: 347,375 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD31561245
CAS číslo: 861083-70-7