Tisk…
N-Methoxy-N,1-dimethylpiperidine-4-carboxamide 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR400941-1G OR400941-5G
APOSOR400941-1GEA 1210 CZK
APOSOR400941-1G APOSOR400941-5G
N-Methoxy-N,1-dimethylpiperidine-4-carboxamide 95+%
N-Methoxy-N,1-dimethylpiperidine-4-carboxamide
Vzorec: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186,251 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22575146
CAS číslo: 215950-19-9