Tisk…
5-Bromo-3-chloro-2-methoxyaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR400940-1G OR400940-250MG OR400940-5G
APOSOR400940-1GEA 13230 CZK
APOSOR400940-1G APOSOR400940-250MG APOSOR400940-5G
5-Bromo-3-chloro-2-methoxyaniline 95%
5-Bromo-3-chloro-2-methoxyaniline
Vzorec: C₇H₇BrClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31561243
CAS číslo: 1547274-38-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III