Tisk…
4-Bromo-1,3-benzoxazole 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40093-1G OR40093-250MG OR40093-5G
APOSOR40093-1GEA 4730 CZK
APOSOR40093-1G APOSOR40093-250MG APOSOR40093-5G
4-Bromo-1,3-benzoxazole 98+%
4-Bromo-1,3-benzoxazole
Vzorec: C₇H₄BrNO
Bod tání: 53…56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08234620
CAS číslo: 217326-65-3